Tlačiť
Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-aminocyclopent-1-enecarboxylate
OR928805-1G OR928805-25G OR928805-5G
APOSOR928805-1GEA 106.15 EUR
APOSOR928805-1G APOSOR928805-25G APOSOR928805-5G
Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₃NO₂
Mw: 155.197 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216929
Číslo CAS: 7149-18-0