Tlačiť
Triethylamin 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9284-1L OR9284-2.5L OR9284-500ML
APOSOR9284-1LEA 30.12 EUR
APOSOR9284-1L APOSOR9284-2.5L APOSOR9284-500ML
Triethylamin 99%
Triethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₃N
Teplota varu: 89…90 °C
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0,726 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009051
Číslo CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
OSN: 1296
ADR: 3+8,II