Tlačiť
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR928305-1G OR928305-250MG
APOSOR928305-1GEA 794.71 EUR
APOSOR928305-1G APOSOR928305-250MG
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride
Vzorec: C₄H₃N₃·HCl
Mw: 129.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 1392803-62-1