Tlačiť
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR928251-1G OR928251-250MG OR928251-5G
APOSOR928251-1GEA 151.22 EUR
APOSOR928251-1G APOSOR928251-250MG APOSOR928251-5G
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₈N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08668178
Číslo CAS: 85692-37-1