Tlačiť
4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR928219-1G OR928219-5G
APOSOR928219-1GEA 282.4 EUR
APOSOR928219-1G APOSOR928219-5G
4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
4-Methylthiopiperidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNS
Mw: 167.7 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13188535
Číslo CAS: 208245-70-9