Tlačiť
4-Carboxyphenylacetic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Carboxyphenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)benzoic acid
OR927867-100G OR927867-25G OR927867-5G
APOSOR927867-100GEA 281.19 EUR
APOSOR927867-100G APOSOR927867-25G APOSOR927867-5G
4-Carboxyphenylacetic acid 99%
4-Carboxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074834
Číslo CAS: 501-89-3