Tlačiť
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Fur-2-yl)aniline
OR9277-1G OR9277-250MG OR9277-5G
APOSOR9277-1GEA 348.98 EUR
APOSOR9277-1G APOSOR9277-250MG APOSOR9277-5G
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO
Teplota tavenia: 53…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07366478
Číslo CAS: 102269-42-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III