Tlačiť
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine
OR927555-1G OR927555-5G
APOSOR927555-1GEA 64.98 EUR
APOSOR927555-1G APOSOR927555-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
Vzorec: C₅H₉N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660876
Číslo CAS: 124312-73-8
OSN: 2735
ADR: 8,III