Tlačiť
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR927379-1G OR927379-250MG
APOSOR927379-1GEA 300.82 EUR
APOSOR927379-1G APOSOR927379-250MG
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07776742
Číslo CAS: 858515-65-8