Tlačiť
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR927331-100G OR927331-25G OR927331-5G
APOSOR927331-100GEA 894.1 EUR
APOSOR927331-100G APOSOR927331-25G APOSOR927331-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Mw: 196.2
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 123
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004322
Číslo CAS: 1758-25-4