Tlačiť
O-Methyl-L-tyrosine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine
OR927182-25G OR927182-5G
APOSOR927182-25GEA 671.74 EUR
APOSOR927182-25G APOSOR927182-5G
O-Methyl-L-tyrosine 97%
O-Methyl-L-tyrosine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Mw: 195.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002604
Číslo CAS: 6230-11-1