Tlačiť
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanol, Benzeneethanol, 4-(dimethylamino)-, p-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
OR927173-1G OR927173-5G
APOSOR927173-1GEA 119.37 EUR
APOSOR927173-1G APOSOR927173-5G
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Mw: 165.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009711
Číslo CAS: 50438-75-0