Tlačiť
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(Aminomethyl)-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole hydrochloride
OR9270-1G OR9270-250MG
APOSOR9270-1GEA 524.73 EUR
APOSOR9270-1G APOSOR9270-250MG
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃
Mw: 201.27 g/mol
Teplota tavenia: 192…192.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02055795
Číslo CAS: 879896-52-3