Tlačiť
4-Chlorophenyl phenyl ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chlorodiphenyl ether, 1-Chloro-4-phenoxybenzene
OR9266-100G OR9266-25G OR9266-5G
APOSOR9266-100GEA 258.72 EUR
APOSOR9266-100G APOSOR9266-25G APOSOR9266-5G
4-Chlorophenyl phenyl ether
4-Chlorophenyl phenyl ether
Vzorec: C₁₂H₉ClO
Teplota varu: 161…162 °C
Hustota: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055431
Číslo CAS: 7005-72-3
EINECS: 230-281-7
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III