Tlačiť
3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9264-1G OR9264-25G OR9264-5G
APOSOR9264-1GEA 24.91 EUR
APOSOR9264-1G APOSOR9264-25G APOSOR9264-5G
3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
3-(Methylthio)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Mw: 168.22
Teplota tavenia: 126…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156993
Číslo CAS: 825-99-0