Tlačiť
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzenemethanamine
OR926379-1G OR926379-250MG
APOSOR926379-1GEA 986.76 EUR
APOSOR926379-1G APOSOR926379-250MG
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁ClN₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12027080
Číslo CAS: 449756-97-2