Tlačiť
Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
OR926136-10G OR926136-1G OR926136-5G
APOSOR926136-10GEA 919.29 EUR
APOSOR926136-10G APOSOR926136-1G APOSOR926136-5G
Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Mw: 180.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234561
Číslo CAS: 2226-86-0