Tlačiť
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
OR926016-1G OR926016-5G
APOSOR926016-1GEA 82.92 EUR
APOSOR926016-1G APOSOR926016-5G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₈H₂₈BrOP
Mw: 491.41 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191781
Číslo CAS: 54314-85-1