Tlačiť
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl succinyl chloride, Succinic acid monomethyl ester chloride, Methyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Methyl Succinyl chloride, 4-Chloro-4-oxobutyric acid methyll ester
OR925630-100G OR925630-25G
APOSOR925630-100GEA 408.17 EUR
APOSOR925630-100G APOSOR925630-25G
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Vzorec: C₅H₇ClO₃
Mw: 150.56 g/mol
Teplota varu: 58…65 °C/3mmHg
Hustota: 1.232 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000750
Číslo CAS: 1490-25-1
OSN: 3265
ADR: 8 II