Tlačiť
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Aminoethyl)cyclohexane hydrochloride, 2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
OR925622-1G OR925622-5G
APOSOR925622-1GEA 171.04 EUR
APOSOR925622-1G APOSOR925622-5G
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₈ClN
Mw: 163.688 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01734731
Číslo CAS: 5471-55-6