Tlačiť
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR925578-10G OR925578-1G OR925578-5G
APOSOR925578-10GEA 1059.48 EUR
APOSOR925578-10G APOSOR925578-1G APOSOR925578-5G
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂ClN₃
Mw: 197.67 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08061034
Číslo CAS: 87394-55-6