Tlačiť
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
OR925562-10G OR925562-25G
APOSOR925562-10GEA 83.03 EUR
APOSOR925562-10G APOSOR925562-25G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Vzorec: CCl₂OS
Teplota varu: 98 °C
Hustota: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000703
Číslo CAS: 2757-23-5
OSN: 3265
ADR: 8,II