Tlačiť
Trichloroacetyl isocyanate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR925510-25G OR925510-5G
APOSOR925510-25GEA 266.75 EUR
APOSOR925510-25G APOSOR925510-5G
Trichloroacetyl isocyanate 95%
Trichloroacetyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₃Cl₃NO₂
Teplota varu: 80…85 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002033
Číslo CAS: 3019-71-4
OSN: 2206
ADR: 6.1,III