Tlačiť
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
OR925364-100G OR925364-1KG OR925364-500G
APOSOR925364-100GEA 141.8 EUR
APOSOR925364-100G APOSOR925364-1KG APOSOR925364-500G
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride 95%
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005916
Číslo CAS: 935-79-5