Tlačiť
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR925285-100MG OR925285-1G OR925285-250MG
APOSOR925285-100MGEA 183.06 EUR
APOSOR925285-100MG APOSOR925285-1G APOSOR925285-250MG
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 115185-81-4