Tlačiť
2-Ethylphenyl isocyanate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR925112-1G OR925112-5G
APOSOR925112-1GEA 132.59 EUR
APOSOR925112-1G APOSOR925112-5G
2-Ethylphenyl isocyanate 95%
2-Ethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₉NO
Mw: 147.18
Teplota varu: 56
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002013
Číslo CAS: 40411-25-4