Tlačiť
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Xylyl isocyanate, 1-Isocyanato-2,4-dimethylbenzene
OR925058-1G OR925058-25G OR925058-5G
APOSOR925058-1GEA 43.26 EUR
APOSOR925058-1G APOSOR925058-25G APOSOR925058-5G
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₉NO
Mw: 147.18
Teplota varu: 114…155 °C
Hustota: 1.041 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013853
Číslo CAS: 51163-29-2
OSN: 2206
ADR: 6.1 II