Tlačiť
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR924885-100G OR924885-25G OR924885-5G
APOSOR924885-100GEA 81.43 EUR
APOSOR924885-100G APOSOR924885-25G APOSOR924885-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₉NO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003197
Číslo CAS: 88-12-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III