Tlačiť
4,4'-Bicyclohexanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4,4'-Dioxobicyclohexyl, [1,1'-Bi(cyclohexane)]-4,4'-dione
OR924837-100G OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA 397.91 EUR
APOSOR924837-100G APOSOR924837-25G
4,4'-Bicyclohexanone 95%
4,4'-Bicyclohexanone
Vzorec: C₁₂H₁₈O₂
Teplota tavenia: 118…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210694
Číslo CAS: 23391-99-3