Tlačiť
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Amino-4-methylcyclohexane
OR924724-1G OR924724-25G OR924724-5G
APOSOR924724-1GEA 33.17 EUR
APOSOR924724-1G APOSOR924724-25G APOSOR924724-5G
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Vzorec: C₇H₁₅N
Teplota varu: 148…154 °C
Hustota: 0,855 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001495
Číslo CAS: 6321-23-9
OSN: 2734
ADR: 8+3,II