Tlačiť
o-Tolyl acetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Acetic acid o-Tolyl ester, Acetic acid o-Cresyl ester, o-Cresyl acetate
OR924691-100G OR924691-500G
APOSOR924691-100GEA 196.27 EUR
APOSOR924691-100G APOSOR924691-500G
o-Tolyl acetate 98%
o-Tolyl acetate
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.1700 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053704
Číslo CAS: 533-18-6