Tlačiť
Isopropyl chloroacetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR924675-100G OR924675-500G
APOSOR924675-100GEA 165.83 EUR
APOSOR924675-100G APOSOR924675-500G
Isopropyl chloroacetate 95%
Isopropyl chloroacetate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Mw: 136.58
Teplota tavenia: -112
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040410
Číslo CAS: 105-48-6