Tlačiť
N-Formyl-DL-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Formamido-3-phenylpropanoic acid
OR924498-25G OR924498-5G
APOSOR924498-25GEA 218.71 EUR
APOSOR924498-25G APOSOR924498-5G
N-Formyl-DL-phenylalanine 95%
N-Formyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Mw: 193.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063281
Číslo CAS: 4289-95-6