Tlačiť
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR924462-25G OR924462-5G
APOSOR924462-25GEA 192.54 EUR
APOSOR924462-25G APOSOR924462-5G
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
4-(Methylthio)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NS
Teplota varu: 272 °C
Teplota tavenia: 59…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010381
Číslo CAS: 21382-98-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III