Tlačiť
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid
OR924447-10G OR924447-1G OR924447-5G
APOSOR924447-10GEA 563.19 EUR
APOSOR924447-10G APOSOR924447-1G APOSOR924447-5G
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid 95%
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059657
Číslo CAS: 150-96-9