Tlačiť
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR924358-25G OR924358-100G OR924358-500G OR924358-250G
APOSOR924358-25GEA 150.02 EUR
APOSOR924358-25G APOSOR924358-100G APOSOR924358-500G APOSOR924358-250G
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate 98%
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate
Phosphate group donor.
Vzorec: C₃H₇Na₂O₆P·H₂O
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149082
Číslo CAS: 154804-51-0