Isobutylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
2-Methylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
OR924170-25G
OR924170-100G
APOSOR924170-25GEA
91.33
EUR
APOSOR924170-25G
APOSOR924170-100G
Isobutylamine hydrochloride 98%
Isobutylamine hydrochloride
Vzorec:
C₄H₁₁N Mw: 109.60 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00060199 Číslo CAS: 5041-09-8 |