Tlačiť
Isobutylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
OR924170-25G OR924170-100G
APOSOR924170-25GEA 91.33 EUR
APOSOR924170-25G APOSOR924170-100G
Isobutylamine hydrochloride 98%
Isobutylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₁N
Mw: 109.60 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060199
Číslo CAS: 5041-09-8