Tlačiť
Phenyl phosphate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Phosphoric Acid Phenyl Ester, Dihydrogen Phenyl Phosphate
OR924068-25G OR924068-5G
APOSOR924068-25GEA 298.02 EUR
APOSOR924068-25G APOSOR924068-5G
Phenyl phosphate 95%
Phenyl phosphate
Vzorec: C₆H₇O₄P
Mw: 174.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058970
Číslo CAS: 701-64-4