Tlačiť
Barium hydroxide 94+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR923866-1KG OR923866-250G OR923866-50G
APOSOR923866-1KGEA 210.69 EUR
APOSOR923866-1KG APOSOR923866-250G APOSOR923866-50G
Barium hydroxide 94+%
Barium hydroxide
Vzorec: H₂BaO₂
Mw: 171.34
Teplota tavenia: 325
Hustota: 2.18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003443
Číslo CAS: 17194-00-2
OSN: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01006