Tlačiť
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Methyl-4-pentene-1,2-dicarboxylic Anhydride, (beta-Methallyl)succinic Anhydride
OR923717-1G OR923717-25G OR923717-5G
APOSOR923717-1GEA 165.83 EUR
APOSOR923717-1G APOSOR923717-25G APOSOR923717-5G
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Mw: 154.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075477
Číslo CAS: 18908-20-8