Tlačiť
3-Phenyl-1-propanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Phenyl-1-Propanol
OR923636-100G OR923636-500G
APOSOR923636-100GEA 33.13 EUR
APOSOR923636-100G APOSOR923636-500G
3-Phenyl-1-propanol 95%
3-Phenyl-1-propanol
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Mw: 136.19
Teplota varu: 455
Teplota tavenia: -18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002950
Číslo CAS: 122-97-4