Tlačiť
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR923587-25G OR923587-5G OR923587-1G
APOSOR923587-25GEA 328.92 EUR
APOSOR923587-25G APOSOR923587-5G APOSOR923587-1G
2-Methoxyethyl methanesulphonate
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Vzorec: C₄H₁₀O₄S
Teplota varu: 80 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02656401
Číslo CAS: 16427-44-4