Tlačiť
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanol
OR923206-1G OR923206-250MG
APOSOR923206-1GEA 124.57 EUR
APOSOR923206-1G APOSOR923206-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol
Vzorec: C₈H₈N₂O
Mw: 148.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11054203
Číslo CAS: 1065100-83-5