Tlačiť
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9232-1G OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA 265.54 EUR
APOSOR9232-1G APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₁₃H₉ClO₂
Teplota tavenia: 22…23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043966
Číslo CAS: 1623-95-6
OSN: 3261
ADR: 8,II