Tlačiť
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR923059-1G OR923059-5G
APOSOR923059-1GEA 54.88 EUR
APOSOR923059-1G APOSOR923059-5G
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O₂
Mw: 190.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059722
Číslo CAS: 40126-55-4