Tlačiť
methyl 4-hydroxybenzoát 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
OR922886-100G OR922886-1KG OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA 24.91 EUR
APOSOR922886-100G APOSOR922886-1KG APOSOR922886-500G
methyl 4-hydroxybenzoát 98%
methyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec: HOC₆H₄CO₂CH₃
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002352
Číslo CAS: 99-76-3
Merck Index: 13,06129