Tlačiť
Allyl 4-Hydroxybenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Hydroxybenzoic Acid Allyl Ester, Allylparaben, Allyl 4-hydroxybenzoate
OR922681-25G OR922681-5G
APOSOR922681-25GEA 139.4 EUR
APOSOR922681-25G APOSOR922681-5G
Allyl 4-Hydroxybenzoate 95%
Allyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Mw: 178.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276268
Číslo CAS: 18982-18-8