Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Decalin-2-ol
OR922613-100G
OR922613-25G
APOSOR922613-100GEA
307.23
EUR
APOSOR922613-100G
APOSOR922613-25G
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers)
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Mw: 154.25 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004132 Číslo CAS: 825-51-4 |