Tlačiť
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Sodium formaldehydesulphoxylate
OR922468-100G OR922468-25G
APOSOR922468-100GEA 86.92 EUR
APOSOR922468-100G APOSOR922468-25G
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Sodium hydroxymethanesulphinate
Vzorec: CH₃NaO₃S
Mw: 118.09 g/mol
Teplota tavenia: >51 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040426
Číslo CAS: 149-44-0