Tlačiť
Pentyl nitrate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR922460-1G OR922460-25G OR922460-5G
APOSOR922460-1GEA 166.06 EUR
APOSOR922460-1G APOSOR922460-25G APOSOR922460-5G
Pentyl nitrate 95%
Vzorec: C₅H₁₁NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059177
Číslo CAS: 1002-16-0